4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC8479-250MG PC8479-500MG
APOSPC8479-250MGEA 310 SEK
APOSPC8479-250MG APOSPC8479-500MG
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₅F₆NO₂
MW: 297.153 g/mol
Smältpunkt: 109…111 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00174226
CAS nummer: 306935-26-2