2-(2,4-Difluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC8455-1G PC8455-500MG
APOSPC8455-1GEA 6275 SEK
APOSPC8455-1G APOSPC8455-500MG
2-(2,4-Difluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 97%
2-(2,4-Difluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₆H₁₁F₂NO₂
MW: 287,261 g/mol
Smältpunkt: 138…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01568349
CAS nummer: 773872-28-9