3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropylamine, 3-Amino-2-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
PC8329-1G PC8329-10G PC8329-5G PC8329-25G
APOSPC8329-1GEA 615 SEK
APOSPC8329-1G APOSPC8329-10G APOSPC8329-5G APOSPC8329-25G
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formel: C₃H₆F₃NO
MW: 129.081 g/mol
Smältpunkt: 99 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02082679
CAS nummer: 431-38-9