4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (4-Chloro-2,3,6-trifluorophenyl)methanol
PC8258-1G PC8258-5G
APOSPC8258-1GEA 1625 SEK
APOSPC8258-1G APOSPC8258-5G
4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,554 g/mol
Smältpunkt: 38…43 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094475
CAS nummer: 252004-68-5