(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7904-25G PC7904-5G
APOSPC7904-25GEA 19675 SEK
APOSPC7904-25G APOSPC7904-5G
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
Formel: C₂₀H₁₉F₂₅O₃Si
Kokpunkt: 127…128 °C (0,2 mm Hg)
Smältpunkt: 46…47 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368765
CAS nummer: 885275-56-9