6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7697-1G PC7697-5G
APOSPC7697-1GEA 4050 SEK
APOSPC7697-1G APOSPC7697-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₇F₃N₂
Smältpunkt: 185…186 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00457964
CAS nummer: 399-77-9