2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
PC7695-1G PC7695-5G
APOSPC7695-1GEA 3100 SEK
APOSPC7695-1G APOSPC7695-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₃ClF₆N₂
MW: 288,577 g/mol
Smältpunkt: 154…156 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12547949
CAS nummer: 1209789-75-2