5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Hydroxymethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
PC7488-1G PC7488-500MG
APOSPC7488-1GEA 4850 SEK
APOSPC7488-1G APOSPC7488-500MG
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Formel: C₆H₆F₃NOS
MW: 197,178 g/mol
Smältpunkt: 83…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09264553
CAS nummer: 1000339-72-9