3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
Leverantör: Apollo Scientific
PC7480A-1G PC7480A-5G
APOSPC7480A-1GEA 1550 SEK
APOSPC7480A-1G APOSPC7480A-5G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
Formel: C₉H₈F₃NO
MW: 203,161 g/mol
Smältpunkt: 83…86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085177
CAS nummer: 99705-50-7