4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiourea, 1-(Carbamothioylamino)-4-(trifluoromethoxy)benzene, 1-Thioureido-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7439TF-1G PC7439TF-5G PC7439TF-10G
APOSPC7439TF-1GEA 260 SEK
APOSPC7439TF-1G APOSPC7439TF-5G APOSPC7439TF-10G
4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea
Formel: C₈H₇F₃N₂OS
MW: 236.214 g/mol
Smältpunkt: 138…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052992
CAS nummer: 142229-74-1