4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7439PC-1G PC7439PC-250MG
APOSPC7439PC-1GEA 515 SEK
APOSPC7439PC-1G APOSPC7439PC-250MG
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide
Formel: C₉H₉F₃N₂O₃
MW: 250,175 g/mol
Smältpunkt: 133…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052355
CAS nummer: 175204-36-1