3-Bromo-4-fluorobenzaldoxime
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7367-1G PC7367-5G
APOSPC7367-1GEA 1100 SEK
APOSPC7367-1G APOSPC7367-5G
3-Bromo-4-fluorobenzaldoxime
3-Bromo-4-fluorobenzaldoxime
Formel: C₇H₅BrFNO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00143092
CAS nummer: 202865-63-2