5,5,5-Trifluoropentanonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 5,5,5-Trifluorovaleronitrile
PC7318-1G PC7318-5G PC7318-10G
APOSPC7318-1GEA 1950 SEK
APOSPC7318-1G APOSPC7318-5G APOSPC7318-10G
5,5,5-Trifluoropentanonitrile 98%
5,5,5-Trifluoropentanonitrile
Formel: C₅H₆F₃N
MW: 137,103 g/mol
Kokpunkt: 60 °C (10 mm Hg)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08059547
CAS nummer: 89866-61-5
UN: 3275
ADR: 6.1+3,II