6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7276-1G PC7276-25G PC7276-5G
APOSPC7276-1GEA 775 SEK
APOSPC7276-1G APOSPC7276-25G APOSPC7276-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrFO₂
Smältpunkt: 136…139 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09258741
CAS nummer: 957061-15-3