4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-amine
PC7196-1G
PC7196-5G
APOSPC7196-1GEA
3500
SEK
APOSPC7196-1G
APOSPC7196-5G
4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₁H₆F₆N₂ Smältpunkt: 157…158 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08669716 CAS nummer: 917561-99-0 |