2-Amino-7-fluoro-3-methylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7195-1G PC7195-250MG
APOSPC7195-1GEA 6850 SEK
APOSPC7195-1G APOSPC7195-250MG
2-Amino-7-fluoro-3-methylquinoline
2-Amino-7-fluoro-3-methylquinoline
Formel: C₁₀H₉FN₂
Smältpunkt: 203…206 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00272513
CAS nummer: 203506-29-0