8-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7189-1G PC7189-500MG PC7189-5G
APOSPC7189-1GEA 670 SEK
APOSPC7189-1G APOSPC7189-500MG APOSPC7189-5G
8-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
8-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈FNO
Smältpunkt: 230…236 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00272371
CAS nummer: 5288-22-2