Trifluoroacetaldehyde monohydrate 72% i vattenlösning
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Fluoral hydrate, 2,2,2-Trifluoroacetaldehyde hydrate
PC7130-100G PC7130-10G PC7130-50G
APOSPC7130-100GEA 2775 SEK
APOSPC7130-100G APOSPC7130-10G APOSPC7130-50G
Trifluoroacetaldehyde monohydrate 72% i vattenlösning
Trifluoroacetaldehyde monohydrate
A stable source of trifluoroacetaldehyde. Add the product dropwise to PPA @ 150-180C - distill off & react at once.
Formel: C₂HF₃O·H₂O
MW: 116,039 g/mol
Kokpunkt: 104…105 °C
Smältpunkt: 68…70 °C
Densitet: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: –23 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00167359
CAS nummer: 33953-86-5
UN: 1989
ADR: 3,II