3,5-Difluoroisonicotinaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,5-Difluoro-4-formylpyridine, 3,5-Difluoropyridine-4-carboxaldehyde
PC7022-1G PC7022-5G
APOSPC7022-1GEA 3350 SEK
APOSPC7022-1G APOSPC7022-5G
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde 98%
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde
Formel: C₆H₃F₂NO
Smältpunkt: 51…52 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368235
CAS nummer: 870234-98-3