Fluorinert™ FC-770
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6926-1KG PC6926-50G
APOSPC6926-1KGEA 0 SEK
APOSPC6926-1KG APOSPC6926-50G
Fluorinert™ FC-770
Fluorinert™
Observera: Fluorinert is a trademark of 3M Company
Kokpunkt: 90…98 °C
Smältpunkt: –127 °C
Densitet: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09753882
CAS nummer: 86508-42-1