4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6925-1G PC6925-5G
APOSPC6925-1GEA 260 SEK
APOSPC6925-1G APOSPC6925-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₆FNO₄
Smältpunkt: 211…214 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11847453
CAS nummer: 64695-92-7