3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6906-1G PC6906-5G
APOSPC6906-1GEA 1675 SEK
APOSPC6906-1G APOSPC6906-5G
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₂Br₂F₂O
MW: 299.895 g/mol
Smältpunkt: 67…76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11845983
CAS nummer: 1160573-51-2