2,3,3,3-Tetrafluoropropionamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC6866-10G PC6866-25G PC6866-5G
APOSPC6866-10GEA 4475 SEK
APOSPC6866-10G APOSPC6866-25G APOSPC6866-5G
2,3,3,3-Tetrafluoropropionamide 97%
2,3,3,3-Tetrafluoropropionamide
Formel: C₃H₃F₄NO
MW: 145,056 g/mol
Smältpunkt: 52…54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00069119
CAS nummer: 1647-57-0