2-Acetyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC6701-1G PC6701-2.5G
APOSPC6701-1GEA 855 SEK
APOSPC6701-1G APOSPC6701-2.5G
2-Acetyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene 97%
2-Acetyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene
Formel: C₁₂H₁₀FNOS
MW: 235,277 g/mol
Smältpunkt: 122…124 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02179905
CAS nummer: 306935-10-4