4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6675-1G PC6675-5G
APOSPC6675-1GEA 360 SEK
APOSPC6675-1G APOSPC6675-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formel: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221,133 g/mol
Kokpunkt: 70…73 °C (3 mm Hg)
Smältpunkt: 76…78 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00077608
CAS nummer: 62149-35-3