5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Leverantör: Apollo Scientific
PC6607-1G PC6607-250MG
APOSPC6607-1GEA 2875 SEK
APOSPC6607-1G APOSPC6607-250MG
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formel: C₇H₅ClF₃N₃O₂
MW: 255,582 g/mol
Smältpunkt: 139…141 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00119559
CAS nummer: 306935-07-9