2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6486-1G PC6486-5G
APOSPC6486-1GEA 1375 SEK
APOSPC6486-1G APOSPC6486-5G
2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one 97%
2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one
Formel: C₉H₆F₁₂O₃
Smältpunkt: 74…75 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01723705
CAS nummer: 10487-11-3