2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (2-Fluoro-5-iodophenyl)methanol
PC6376-1G PC6376-250MG PC6376-5G
APOSPC6376-1GEA 2250 SEK
APOSPC6376-1G APOSPC6376-250MG APOSPC6376-5G
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆FIO
MW: 252,025 g/mol
Smältpunkt: 42 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06202824
CAS nummer: 438050-27-2