2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6353-1G PC6353-5G PC6353-25G
APOSPC6353-1GEA 585 SEK
APOSPC6353-1G APOSPC6353-5G APOSPC6353-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₄O₃
MW: 224,109 g/mol
Smältpunkt: 124…125 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12026477
CAS nummer: 1159512-62-5