2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6352-1G PC6352-5G
APOSPC6352-1GEA 3300 SEK
APOSPC6352-1G APOSPC6352-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆F₄O₃
MW: 238.136 g/mol
Smältpunkt: 81…83 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12026476
CAS nummer: 1159512-61-4