[5-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC6338-1G PC6338-500MG
APOSPC6338-1GEA 13800 SEK
APOSPC6338-1G APOSPC6338-500MG
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₂H₁₀ClF₃N₂O₃S
MW: 354,733 g/mol
Smältpunkt: 103…105 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00172660
CAS nummer: 318469-34-0