6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6230-1G PC6230-250MG PC6230-5G
APOSPC6230-1GEA 2050 SEK
APOSPC6230-1G APOSPC6230-250MG APOSPC6230-5G
6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one 98+%
6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formel: C₈H₅FO₂
Smältpunkt: 79…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09743984
CAS nummer: 351528-80-8