3-Perfluorohexyl-2-iodopropan-1-ol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6088D-1G PC6088D-5G
APOSPC6088D-1GEA 260 SEK
APOSPC6088D-1G APOSPC6088D-5G
3-Perfluorohexyl-2-iodopropan-1-ol 97%
3-Perfluorohexyl-2-iodopropan-1-ol
Formel: C₉H₆F₁₃IO
MW: 504,027 g/mol
Kokpunkt: 90 °C (1,5 mm Hg)
Smältpunkt: 49 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236070
CAS nummer: 38550-44-6