3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC6035-1G PC6035-5G PC6035-10G
APOSPC6035-1GEA 1300 SEK
APOSPC6035-1G APOSPC6035-5G APOSPC6035-10G
3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115920
CAS nummer: 886498-79-9