4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol, [4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, 2-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC6024-1G PC6024-5G PC6024-25G
APOSPC6024-1GEA 1400 SEK
APOSPC6024-1G APOSPC6024-5G APOSPC6024-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,032 g/mol
Smältpunkt: 66…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08059129
CAS nummer: 957207-09-9