5-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
3-Carboxy-4-fluorobenzonitrile
PC5926-25G
PC5926-5G
APOSPC5926-25GEA
1425
SEK
APOSPC5926-25G
APOSPC5926-5G
5-Cyano-2-fluorobenzoic acid
5-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₈H₄FNO₂ MW: 165,121 g/mol Smältpunkt: 187…189 °C Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD03094321 CAS nummer: 146328-87-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |