6-Amino-2,3-difluorophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5911-1G PC5911-5G
APOSPC5911-1GEA 1250 SEK
APOSPC5911-1G APOSPC5911-5G
6-Amino-2,3-difluorophenol 98%
6-Amino-2,3-difluorophenol
Formel: C₆H₅F₂NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094310
CAS nummer: 115551-33-2