1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5892-1G PC5892-250MG
APOSPC5892-1GEA 2425 SEK
APOSPC5892-1G APOSPC5892-250MG
1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine 97%
1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine
Formel: C₁₄H₁₄F₃N₃
MW: 281,276 g/mol
Smältpunkt: 133…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00219765
CAS nummer: 175203-79-9