α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Hydroxyprop-1-yl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-(Perfluorophenyl)propan-2-ol
PC5861-1G PC5861-5G
APOSPC5861-1GEA 1750 SEK
APOSPC5861-1G APOSPC5861-5G
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol 97%
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol
Formel: C₉H₇F₅O
MW: 226.143 g/mol
Kokpunkt: 67…68 °C (5 mm Hg)
Smältpunkt: 81…82 °C
Flampunkt: 77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00086181
CAS nummer: 1988-60-9