2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5852-1G PC5852-250MG PC5852-100MG
APOSPC5852-1GEA 9125 SEK
APOSPC5852-1G APOSPC5852-250MG APOSPC5852-100MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Smältpunkt: 150…151 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12026462
CAS nummer: 1159512-50-1