(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5804-1G PC5804-5G
APOSPC5804-1GEA 1525 SEK
APOSPC5804-1G APOSPC5804-5G
(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
Formel: C₄H₃BrF₄
MW: 206,964 g/mol
Densitet: >1,5 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12026486
CAS nummer: 933600-87-4