2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC5797-1G
PC5797-250MG
APOSPC5797-1GEA
4100
SEK
APOSPC5797-1G
APOSPC5797-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₄BrF₃O₃ Smältpunkt: 90…93 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD12026457 CAS nummer: 1159512-46-5 |