4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC57791-100MG PC57791-1G PC57791-250MG
APOSPC57791-100MGEA 1400 SEK
APOSPC57791-100MG APOSPC57791-1G APOSPC57791-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formel: C₁₀H₄F₃NS
MW: 227,206 g/mol
Smältpunkt: 85…87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD31567871
CAS nummer: 2115333-67-8