7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC57780-1G PC57780-250MG
APOSPC57780-1GEA 6175 SEK
APOSPC57780-1G APOSPC57780-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formel: C₁₀H₆F₃NOS
MW: 245,221 g/mol
Smältpunkt: 158…161 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD29922223
CAS nummer: 1956369-80-4