1-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorohexane
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5731-250MG PC5731-1G
APOSPC5731-250MGEA 3350 SEK
APOSPC5731-250MG APOSPC5731-1G
1-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorohexane
1-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorohexane
Formel: C₆H₉BrF₄
MW: 237,033 g/mol
Kokpunkt: 93 °C (25 mm Hg)
Densitet: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12026453
CAS nummer: 151831-48-0