2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (2-Fluoro-6-iodophenyl)methanol
PC57046-1G PC57046-5G
APOSPC57046-1GEA 1200 SEK
APOSPC57046-1G APOSPC57046-5G
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆FIO
MW: 252,025 g/mol
Smältpunkt: 54…55 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09910144
CAS nummer: 911825-94-0