[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC56973-1G PC56973-250MG
APOSPC56973-1GEA 1875 SEK
APOSPC56973-1G APOSPC56973-250MG
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Formel: C₁₀H₇F₃OS
MW: 232,222 g/mol
Smältpunkt: 71…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12032283
CAS nummer: 1171926-67-2