2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC56948-1G PC56948-250MG
APOSPC56948-1GEA 6475 SEK
APOSPC56948-1G APOSPC56948-250MG
2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,548 g/mol
Smältpunkt: 59…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18415552
CAS nummer: 1261561-82-3