6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC56884-1G
PC56884-250MG
APOSPC56884-1GEA
9700
SEK
APOSPC56884-1G
APOSPC56884-250MG
6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol 95%
6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol
Formel:
C₆H₅FINO Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD31664913 CAS nummer: 2090794-57-1 |