4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC56835-1G PC56835-500MG PC56835-5G
APOSPC56835-1GEA 2750 SEK
APOSPC56835-1G APOSPC56835-500MG APOSPC56835-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
Formel: C₇H₆BrFO
MW: 205,024 g/mol
Smältpunkt: 60…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09261252
CAS nummer: 550400-07-2